Få mere at vide
rac Pimobendan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Pimobendan |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N4O2/c1-11-9-17(24)22-23-18(11)13-5-8-15-16(10-13)21-19(20-15)12-3-6-14(25-2)7-4-12/h3-8,10-11H,9H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,24) |
| Formel vægt | 334.143 |