Få mere at vide
rac Phenylephrine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Phenylephrine-d3 Hydrochloride |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vægt | 206.09 |