Få mere at vide
rac Penbutolol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Penbutolol |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 291.2198 |
| Procent renhed | >95% |