Få mere at vide
rac Penbutolol-d9, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Penbutolol-d9 |
| CAS | 1346747-40-7 |
| Molekylær formel | C18H20D9NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-(2-Cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl-d9)amino]-2-propanol, 1-(tert-Butylamino-d9)-3-(o-cyclopentylphenoxy)-2-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])NCC(COC1=CC=CC=C1C2CCCC2)O |
| IUPAC navn | 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-((2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)amino)propan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 300.48 |
| Formel vægt | 300.28 |