Få mere at vide
rac Octopamine-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Octopamine-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1219803-62-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8 2H3 H8 N O2 . Cl H |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 4-(2-Amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl-1,2,2-d3)phenol hydrochloride, α-(Aminomethyl-d2)-4-hydroxybenzenemethanol-α-d hydrochloride (1:1), (±)-p-Octopamine-α,β,β-d3 HCl, rac Octopamine-d3 Hydrochloride, Octopamine-d3 Hydrochloride, Octopamine-D3 (ethyl-D3) Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H/i5D2,8D; |
| SMIL | Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.66 |
| Vis mere |