missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac Octanoyl Carnitine Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Octanoyl Carnitine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-13(16)19-12(14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H |
| Formel vægt | 309.1707 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?