missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac Octanoyl Carnitine Chloride, TRC

Artikelnummer. 30416552
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416552 50 mg
30426909 10 mg
30428595 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO23800050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 14919-35-8
Molekylær formel C14 H28 N O4 . Cl
Molekylvægt (g/mol) 309.83
IUPAC navn (2-carboxy-2-octanoyloxyethyl)-trimethylazanium;chloride
SMIL [Cl-].CCCCCCCC(=O)OC(C[N+](C)(C)C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac Octanoyl Carnitine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-13(16)19-12(14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H
Formel vægt 309.1707
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.