missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac O-Methyl Tolterodine Fumarate, TRC

Artikelnummer. 30466027
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30466027 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30466027 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3308851G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac O-Methyl Tolterodine Fumarate
CAS 1240303-69-8
Molekylær formel C27H37NO5
Mængde 1 g
Synonym 2-Methoxy-5-methyl-N,N-bis(1-methylethyl)-γ-phenylbenzenepropanamine (2E)-2-Butenedioate, N,N-Diisopropyl-3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropylamine Fumarate, N-[3-(2-Methoxy-5-methylphenyl)-3-phenylpropyl]diisopropylamine Fumarate, 2-[3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenyl-propyl]-4-methyl-methoxybenzene Fumarate
InChI formel InChI=1S/C23H33NO.C4H4O4/c1-17(2)24(18(3)4)15-14-21(20-10-8-7-9-11-20)22-16-19(5)12-13-23(22)25-6;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-13,16-18,21H,14-15H2,1-6H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)OC)C(CCN(C(C)C)C(C)C)C2=CC=CC=C2.C(=C/C(=O)O)\C(=O)O
IUPAC navn (E)-but-2-enedioic acid;3-(2-methoxy-5-methylphenyl)-3-phenyl-N,N-di(propan-2-yl)propan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 455.59
Formel vægt 455.2672
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.