Få mere at vide
rac O-Desmethyl Venlafaxin Beta-D-Glucuronid, TRC
Artikelnummer. 30349995
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349995 10 mg
30354471 5 mg
30353702 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30349995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29652510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1021933-98-1
Molekylær formel C22 H33 N O8
Molekylvægt (g/mol) 439.5
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R)-6-[4-[2-(dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylsyre
SMIL CN(C)CC(c1ccc(OC2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1)C3(O)CCCCC3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale O-Desmethyl-(rac-venlafaxine) Glucuronide
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H33NO8/c1-23(2)12-15(22(29)10-4-3-5-11-22)13-6-8-14(9-7-13)30-21-18(26)16(24)17(25)19(31-21)20(27)28/h6-9,15-19,21,24-26,29H,3-5,10-12H2,1-2H3,(H,27,28)/t15?,16-,17-,18+,19-,21?/m0/s1
Formel vægt 439.2206