missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(Rac)-NSC305787, MedChemExpress

Artikelnummer. 16487546
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487546 100 mg 100mg
16480108 5 mg -
16423657 50 mg 50mg
16407648 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16487546 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18931

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NSC305787 is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

NSC305787 is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale (Rac)-NSC305787
Fysisk form Solid
CAS 785718-37-8
Farve Off-White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H30Cl2N2O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 6 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL OC(C1CCCCN1)C2=CC(C3(C[C@H](C4)C5)C[C@H]5C[C@H]4C3)=NC(C(Cl)=C6)=C2C=C6Cl
Molekylvægt (g/mol) 445.42
Formel vægt 445.42
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.