Få mere at vide
rac-Norsertralinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462897
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462897 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30462897 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0317.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Analyt- eller komponentnavne Norsertraline hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1
Løsningstype Fedt
SMIL Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1S,4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 328.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 327,0348 g/mol