Få mere at vide
rac-norsertralin hydrochlorid 0,1 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Beskrivelse
rac-Norsertralinhydrochlorid 0,1 mg/ml i Methanol (som fri base)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norsertraline hydrochloride |
| CAS | 91797-57-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norsertraline hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Ispose (-20 °C) |
| Molekylær formel | C16 H15 Cl2 N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16 H,6,8,19H2;1 H/t11-,16-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (1 S,4 S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin; hydrochlorid |
| Vis mere |