Få mere at vide
rac-Norsertralin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30461227
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30461227 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30461227 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMSRT1583HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
rac-Norsertralin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Analyt- eller komponentnavne Norsertraline hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Synonym (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1 S,4 S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 328.66
Mængde 50 mg
Formel vægt 327,0348 g/mol