Få mere at vide
rac-Norsertralin. HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30461666
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 ml
Product Code. Mængde
30461666 1 ml
1 options
Product Code. 30461666 Supplier Lipomed Supplier No. LPMSRT1583HC1LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Add to basket
Add to basket
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
rac-Norsertralin. HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Analyt- eller komponentnavne Norsertraline hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC navn (1 S,4 S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 328.66
Mængde 1 ml
Formel vægt 327,0348 g/mol