Få mere at vide
rac Norphenylephrin Hydrochlorid (Phenylephrin Urenhed A), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norfenefrine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H |
| Formel vægt | 189.0557 |
| Procent renhed | >95% |