Få mere at vide
rac Normetanephrine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 18043830
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18043830 100 mg
18011430 50 mg
17929739 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN721500100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1011-74-1
Molekylær formel C9 H13 N O3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 219.67
Synonym Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxy-, hydrochloride, (±)-, Vanillyl alcohol, α-(aminomethyl)-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Normetanephrine hydrochloride, (±)-α-(Aminomethyl)-4-hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol hydrochloride, DL-Normetanephrine hydrochloride, Normetadrenaline hydrochloride, Normetanephrine hydrochloride, dl-Normetanephrine hydrochloride, 3-O-Methylnoradrenaline Hydrochloride
IUPAC navn 4-(2-amino-1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
SMIL Cl.COc1cc(ccc1O)C(O)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Normetanephrine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H
Formel vægt 219.0662
Procent renhed >95%