Få mere at vide
rac Normetanephrine-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30421957
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30421957 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30421957 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN72150210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Normetanephrine-D3 Hydrochloride
CAS 1085333-97-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H3 H10 N O3 . Cl H
Mængde 10 mg
Synonym (±)-Normetanephrine-D3 hydrochloride, rac Normetanephrine-d3 Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H/i5D2,8D;
SMIL Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])(O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn 4-(2-amino-1,2,2-trideuterio-1-hydroxyethyl)-2-methoxyphenol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 222.68
Formel vægt 222.0851
Procent renhed >95