Få mere at vide
rac-Norcotinine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Artikelnummer. 30457447
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30457447 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457447 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0517.1401
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Analyt- eller komponentnavne (RS)-Norcotinine
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C9 H10 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
Løsningstype Single Solution
SMIL O=C1CCC(N1)c2cccnc2
IUPAC navn 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 162.19
Mængde 1 ml
Formel vægt 162.0793 g/mol