Få mere at vide
rac-Norcamphor, Mikromol™
Beskrivelse
rac-Norcamphor
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Norcamphor |
| CAS | 497-38-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Norcamphor |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H10 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Norbornanone (6CI,8CI), 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Oxonorbornane, NSC 66537, NSC 92359, Norcamphor, Racemic norcamphor, dl-Norcamphor, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, (+/-)-2-Norbornanone, (+/-)-Norcamphor |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMIL | O=C1CC2CCC1C2 |
| IUPAC navn | bicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Vis mere |