missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Nicotine, TRC

Artikelnummer. 30009899
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009899 100 mg
30006497 500 mg
30008204 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30009899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN412420100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 22083-74-5
Molekylær formel C10 H14 N2
Molekylvægt (g/mol) 162.23
Synonym Nicotine, racemic, (R,S)-Nicotine, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine, DL-Nicotine
IUPAC navn 3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMIL CN1CCCC1c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Nicotine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3
Formel vægt 162.1157
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.