Få mere at vide
rac-Nicotine-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nicotine-D4 |
| CAS | 350818-69-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H4 H10 N2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 5-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-2,3,4,6-d4, rac-Nicotine-D4, racemic Nicotine-D4 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2D,4D,6D,8D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2C)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.26 |
| Vis mere |