Få mere at vide
rac-Nicotine-d3, TRC
Artikelnummer. 30467522
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30467522 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30467522 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN41242550MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Nicotine-d3
CAS 69980-24-1
Molekylær formel C10 2H3 H11 N2
Mængde 50 mg
Synonym 3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-Nicotine-N-(methyl-d3), dl-Nicotine-N-(methyl-d3)
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2
IUPAC navn 3-[1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]pyridine
Molekylvægt (g/mol) 165.25
Formel vægt 165.1345