Få mere at vide
rac-Nicotine-13CD3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac-Nicotine methyl-13C,d3 |
| CAS | 909014-86-4 |
| Molekylær formel | 13C C9 2H3 H11 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 3-[1-(Methyl-13C-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, racemic Nicotine (Methyl-13C-D3), rac-Nicotine-13CD3, rac-Nicotine-13C-D3 (13C-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1+1D3 |
| SMIL | [2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC navn | 3-[1-(trideuterio(1^{13}C)methyl)pyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.24 |
| Formel vægt | 166.1379 |