missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Nikotin-1,2',3',4',5',6'-13C6, TRC

Artikelnummer. 30469545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469545 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN4124261MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Nicotine-1,2',3',4',5',6'-13C6
CAS 1189715-49-8
Molekylær formel 13C6 C4 H14 N2
Mængde 1 mg
Synonym rac-Nicotine (2,2',3,4,5,6-13C6), DL-Nicotine (2,3,4,5,6,2'-13C6), (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (R,S)-Nicotine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine-13C6, DL-Nicotine-13C6
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
SMIL CN1CCC[13CH]1[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
IUPAC navn 3-(1-methyl(2^{13}C)azolidin-2-yl)(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridin
Molekylvægt (g/mol) 168.1875
Formel vægt 168.1358
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.