Få mere at vide
rac-Naproxen, Mikromol™
Beskrivelse
rac-Naproxen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac Naproxen |
| CAS | 23981-80-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | rac Naproxen |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H14 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | rac-Naproxen, 6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-ÃŽ±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, ÃŽ±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMIL | COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Vis mere |