Få mere at vide
rac-Naproxen, LoGiCal
Artikelnummer. 30457606
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30457606 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30457606 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0152.19
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac Naproxen
CAS 23981-80-8
Analyt- eller komponentnavne rac Naproxen
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym rac-Naproxen, 6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Løsningstype Neat
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC navn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 230.26
Mængde 10 mg
Formel vægt 230.0943 g/mol