Få mere at vide
rac Naproxen-d3, TRC
Artikelnummer. 30476724
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30476724 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30476724 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37752750MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Naproxen (C-methyl-D3)
CAS 958293-77-1
Molekylær formel C14 2H3 H11 O3
Mængde 50 mg
Synonym 2-Naphthaleneacetic acid','6-methoxy-α-(methyl-d3)-, rac-Naproxen-D3, rac-Naproxen (C-methyl-D3), [3-D3]-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
IUPAC navn 3,3,3-trideuterio-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 233.28
Formel vægt 233.1131