missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-Naproxen 2-Propyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30470460
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30470460 250 mg -
30467607 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30470460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN377560250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 68641-85-0
Molekylær formel C17H20O3
Molekylvægt (g/mol) 272.34
Synonym 6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid 1-Methylethyl Ester
IUPAC navn propan-2-yl 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)OC(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac-Naproxen 2-Propyl Ester
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3
Formel vægt 272.1412
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.