Få mere at vide
rac-Naproxen-13C,d3, TRC
Artikelnummer. 30477887
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30477887 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30477887 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37752810MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-Naproxen C-methyl-13C,d3
CAS 1216704-11-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 13C C13 2H3 H11 O3
Mængde 10 mg
Synonym rac-Naproxen (C-methyl-13C-D3), (RS)-6-Methoxy-α-(methyl-13C-d3)-2-naphthaleneacetic acid, [3-13C,D3]-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i1+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
IUPAC navn 3,3,3-trideuterio-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)(3^{13}C)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 234.27
Formel vægt 234.1165
Procent renhed >95