Få mere at vide
rac N-tert-Butoxycarbonyl Viloxazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-tert-Butoxycarbonyl Viloxazine |
| CAS | 1330189-29-1 |
| Molekylær formel | C18H27NO5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (+/-)-2-N-tert-Butoxycarbonyl-(o-ethoxyphenoxymethyl)morpholine, N-tert-Butoxycarbonyl Catatrol, N-tert-Butoxycarbonyl Vicilan, N-tert-Butoxycarbonyl Viloxazin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO5/c1-5-21-15-8-6-7-9-16(15)23-13-14-12-19(10-11-22-14)17(20)24-18(2,3)4/h6-9,14H,5,10-13H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOc1ccccc1OCC2CN(CCO2)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 337.41 |
| Formel vægt | 337.1889 |