Få mere at vide
rac N-Propyl-2-cyanimidopyrrolidine-5-acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Propyl-2S-cyanimidopyrrolidine-5-acetic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-2-5-13-8(6-10(14)15)3-4-9(13)12-7-11/h8H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/b12-9+/t8-/m0/s1 |
| Formel vægt | 209.1164 |
| Procent renhed | >95% |