Få mere at vide
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxin-d3, TRC
Artikelnummer. 30370493
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30370493 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30370493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD44157710MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine-d3
CAS 1189468-67-4
Molekylær formel C15H20D3NO2
Mængde 10 mg
Synonym 4-[1-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3/i1D3
SMIL OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(O)C=C2
Molekylvægt (g/mol) 252.37