Få mere at vide
rac N'-Nitrosonornicotine-d4, TRC
Artikelnummer. 30469149
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30469149 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30469149 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN53500225MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)
CAS 66148-19-4
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C9 2H4 H7 N3 O
Mængde 25 mg
Synonym N-Nitrosonornicotine D4 (pyridine D4), (±)-5-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-pyridine-2,3,4,6-d4, rac N'-Nitrosonornicotine-d4, N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 181.23
Formel vægt 181.1153
Procent renhed >95