Få mere at vide
rac N'-Nitrosonornikotin-d4 med (R,S)-N-Nitroso Anabasine-d4 (1:1) (opløsning i acetonitril 1 mg/ml), TRC
Artikelnummer. 30465641
Skift visning
Mængde:
2 mL
Artikelnummer. Mængde
30465641 2 mL
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30465641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5350402ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4)
CAS 1020719-68-9∣66148-19-4
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel C10 2H4 H9 N3 O∣C9 2H4 H7 N3 O
Mængde 2 mL
Synonym 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridine, 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
InChI formel InChI=1S/C10H13N3O/c14-12-13-7-2-1-5-10(13)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10H,1-2,5,7H2/i3D,4D,6D,8D∣InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D
SMIL [2H]c1nc([2H])c(C2CCCCN2N=O)c([2H])c1[2H]∣[2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H]
IUPAC navn 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopiperidin-2-yl)pyridin∣2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridin
Molekylvægt (g/mol) 195.25∣181.23
Formel vægt 195.131∣181.1153
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (RS)-N-Nitrosoanabasine pyridinyl-d4 1 mg/mL∣N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) 1 mg/mL