missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac N'-Nitrosonornicotine-d4 (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| CAS | 66148-19-4 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Molekylær formel | C9 2H4 H7 N3 O |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Synonym | N-Nitrosonornicotine D4 (pyridine D4), (±)-5-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-pyridine-2,3,4,6-d4, rac N'-Nitrosonornicotine-d4, N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D |
| SMIL | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC navn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.23 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?