Få mere at vide
rac N’-Nitrosonornicotine 5’-Acetate (Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N'-Nitrosonornicotine 5'-Acetate (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 68743-65-7 |
| Molekylær formel | C11H13N3O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1-Nitroso-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinol 2-Acetate, 5'-Acetoxy-N'-nitrosonornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13N3O3/c1-8(15)17-11-5-4-10(14(11)13-16)9-3-2-6-12-7-9/h2-3,6-7,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | O=NN1C(CCC1C2=CC=CN=C2)OC(C)=O |
| IUPAC navn | 1-nitroso-5-(pyridin-3-yl)pyrrolidin-2-yl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 235.24 |
| Formel vægt | 235.1 |