Få mere at vide
rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 88381-44-6 |
| Molekylær formel | C4H6N2O3S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| SMIL | O=NN1C(C(O)=O)CSC1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.17 |