missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30482272
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482272 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482272 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5467501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 88381-44-6
Molekylær formel C4H6N2O3S
Mængde 1 g
Synonym 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8)
SMIL O=NN1C(C(O)=O)CSC1
Molekylvægt (g/mol) 162.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.