missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac-N’-Nitroso Nornicotine, TRC

Artikelnummer. 18051050
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18051050 100 mg
18070440 10 mg
18042540 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051050 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN535000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 80508-23-2
Molekylær formel C9 H11 N3 O
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Synonym N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
IUPAC navn 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
SMIL O=NN1CCCC1c2cccnc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
Formel vægt 177.0902
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.