Få mere at vide
Rac-N’-Nitroso Nornicotine (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC
Artikelnummer. 18073240
Skift visning
Mængde:
5 x 1 mL
Artikelnummer. Mængde
18073240 5 x 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18073240 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCKIT07105X1ML
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
CAS 80508-23-2
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylær formel C9 H11 N3 O
Mængde 5 x 1 mL
Synonym N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
SMIL O=NN1CCCC1c2cccnc2
IUPAC navn 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol) 177.2
Formel vægt 177.0902
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) 1 mg/mL