Få mere at vide
rac N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Glucuronide |
| CAS | 1799830-07-1 |
| Molekylær formel | C20H29NO8 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29NO8/c21-10-13(20(27)8-2-1-3-9-20)11-4-6-12(7-5-11)28-19-16(24)14(22)15(23)17(29-19)18(25)26/h4-7,13-17,19,22-24,27H,1-3,8-10,21H2,(H,25,26)/t13?,14-,15-,16+,17-,19+/m0/s1 |
| SMIL | OC1(CCCCC1)C(CN)C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.45 |