Få mere at vide
rac N-Formiminoglutamic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Formiminoglutamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O5/c9-3-7-8-4(6(12)13)1-2-5(10)11/h3-4H,1-2H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 188.0433 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |