Få mere at vide
rac-N-Desmethylselegilin Hydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30460134
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460134 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460134 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0216.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Analyt- eller komponentnavne rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym N-[(1RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13H,9-10H2,2H3;1H
Løsningstype Neat
SMIL Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
IUPAC navn 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 209.72
Mængde 10 mg
Formel vægt 209.0971 g/mol