Få mere at vide
rac-N-Desmethylselegilin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30461508
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30461508 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461508 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0216.0901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
rac-N-Desmethylselegilin Hydrochlorid 1,0 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
CAS 2588-96-7
Analyt- eller komponentnavne rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H15 N . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym N-[(1 RS)-1-Methyl-2-phenylethyl]prop-2-yn-1-amine Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Racemate Hydrochloride, rac-Demethylselegiline Hydrochloride, rac-N-Desmethylselegiline Hydrochloride, Selegiline Hydrochloride Imp. D (EP), Selegiline Imp. D (EP), Selegiline Hydrochloride Impurity D as Racemate Hydrochloride, Selegiline Impurity D as Racemate Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C12H15N.ClH/c1-3-9-13-11(2)10-12-7-5-4-6-8-12;/h1,4-8,11,13 H,9-10H2,2H3;1 H
SMIL Cl.CC(Cc1ccccc1)NCC#C
IUPAC navn 1-phenyl-N-prop-2-ynylpropan-2-amin; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekylvægt (g/mol) 209.72
Mængde 1 ml
Formel vægt 209.0971 g/mol