missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac N-Desmethyl Venlafaxine, TRC

Artikelnummer. 30355411
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355411 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355411 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD29649525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale D,L N-Desmethyl Venlafaxine
CAS 149289-30-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C16 H25 N O2
Mængde 25 mg
Synonym Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol, N-Desmethylvenlafaxine, Norvenlafaxine, Venlafaxine-N-desmethyl, Cyclohexanol, 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]-, 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexanol, N-Desmethylvenlafaxine, Norvenlafaxine
InChI formel InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3
SMIL CNCC(c1ccc(OC)cc1)C2(O)CCCCC2
IUPAC navn 1-[1-(4-methoxyphenyl)-2-(methylamino)ethyl]cyclohexan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 263.38
Formel vægt 263.1885
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.