missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Desmethyl Venlafaxine-d3 |
| CAS | 1189980-40-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16H22D3NO2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1-[1-(4-Methoxyphenyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]cyclohexanol, Norvenlafaxine-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO2/c1-17-12-15(16(18)10-4-3-5-11-16)13-6-8-14(19-2)9-7-13/h6-9,15,17-18H,3-5,10-12H2,1-2H3/i1D3 |
| SMIL | OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(OC)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.39 |
| Formel vægt | 266.2074 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?