missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

rac N-Desmethyl Mephenytoin, TRC

Artikelnummer. 30362637
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362637 100 mg
30353074 5 mg
30350032 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362637 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD292060100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 631-07-2
Molekylær formel C11 H12 N2 O2
Molekylvægt (g/mol) 204.23
Synonym 2,4-Imidazolidinedione, 5-ethyl-5-phenyl-, Hydantoin, 5-ethyl-5-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, (RS)-5-Ethyl-5-phenyl-2,4-imidazolidinedione, 5-Ethyl-5-phenylhydantoin, 5-Phenyl-5-ethylhydantoin, Desmethylmephenytoin, Ethylphenylhydantoin, NSC 150466, NSC 33388, Nirvanol, Normephenytoin
IUPAC navn 5-ethyl-5-phenylimidazolidine-2,4-dione
SMIL CCC1(NC(=O)NC1=O)c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale rac N-Desmethyl Mephenytoin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)
Formel vægt 204.0899
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.