Få mere at vide
rac N-Desmethyl Mephenytoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Desmethyl Mephenytoin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15) |
| Formel vægt | 204.0899 |