Få mere at vide
rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | rac N-Desmethyl Mephenytoin-D5 (Major) |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c1-2-11(8-6-4-3-5-7-8)9(14)12-10(15)13-11/h3-7H,2H2,1H3,(H2,12,13,14,15)/i3D,4D,5D,6D,7D |
| Formel vægt | 209.1213 |