Learn More
rac N-Demethyl Promethazin Hydrochlorid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride) |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 306.0957 |
| Procent renhed | >95% |